Szeretne újra bejelentkezni?
Digitonin
Gyártó: WAKO GMBH
WAKO043-21371
Digitonin
Formula: C₅₆H₉₂O₂₉
MDL Number: MFCD00077729
CAS Number: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
UN: 3462
ADR: 6.1,III
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség