Szeretne újra bejelentkezni?
Digitonin
Gyártó: Acros Organics
Veszély
ACRO407565000 ACRO407560050
Digitonin
Formula: C₅₆H₉₂O₂₉
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00077729
CAS Number: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
UN: 3462
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤6 % (1 g, 105°C)
Appearance of solution (2.5% in warm EtOH) clear colorless to faint yellow
Residue after ignition ≤0.3 %
Specific optical rotation -45° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, 75% acetic acid)
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség