Szeretne újra bejelentkezni?
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H32888.06 H32888.03
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Formula: C₁₀H₉F₃O
MW: 202,17
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD09832283
CAS Number: 1017778-01-6
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség