Szeretne újra bejelentkezni?
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Gyártó: Molekula
MOLE40622754-5G
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Formula: C₆H₁₄ClNO₅
MW: 215,64
MDL Number: MFCD00135830
CAS Number: 1772-03-8
EINECS: 217-198-1
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség