Szeretne újra bejelentkezni?
D-(+)-Galactosamine hydrochloride ≥99%
Gyártó: Acros Organics
ACRO160440250 ACRO160442500 ACRO160440050 ACRO160440010
D-(+)-Galactosamine hydrochloride ≥99%
Formula: C₆H₁₄ClNO₅
MW: 215,64
Storage Temperature: Hűtőszekrény
MDL Number: MFCD00135830
CAS Number: 1772-03-8
EINECS: 217-198-1
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Water ≤1 % (K.F.)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Residue after ignition ≤1 %
Specific optical rotation +93° to +99° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) (after 24 h)
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség