Szeretne újra bejelentkezni?
3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone 97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H31909.03 H31909.MD
3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone 97%
Formula: C₉H₉FO₂
MW: 168,17
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD12545933
CAS Number: 295779-86-1
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség