Szeretne újra bejelentkezni?
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H33880.03 H33880.MD
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Formula: C₉H₈BrF₃O
MW: 269,06
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD18398596
CAS Number: 853367-87-0
EINECS: 000-000-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség