Szeretne újra bejelentkezni?
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H33520.MD H33520.03
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Formula: C₉H₈BrF₃
MW: 253,06
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD01631610
CAS Number: 116070-36-1
EINECS: 000-000-0
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség