Szeretne újra bejelentkezni?
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
Gyártó: Molekula
MOLE47876479-5G
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
Formula: C₈H₇Cl₂NO₃
MW: 236,05
MDL Number: MFCD00270764
CAS Number: 99817-36-4
EINECS: 420-740-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség