Szeretne újra bejelentkezni?
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
B22261.09 B22261.88
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol ≥98%
Formula: C₈H₇Cl₂NO₃
MW: 236,05
Melting Pt: 49…51 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00270764
CAS Number: 99817-36-4
EINECS: 420-740-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség