Szeretne újra bejelentkezni?
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H56442.MD H56442.03 H56442.06
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone ≥97%
Formula: C₈H₅BrF₂O
MW: 235,03
Melting Pt: 31…35 °C
Flash Pt: 51 °C (124 °F)
Storage Temperature: Hűtőszekrény
MDL Number: MFCD00142822
CAS Number: 102429-07-2
EINECS: 000-000-0
ADR: 4.1,II
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség