Nyomtat…
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
Gyártó: Thermo Scientific
Veszély
H26796.03EA 43600 HUF
H26796.03 H26796.06
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Kémiai képlet: C₈H₁₀FNO
Moláris tömeg: 155,17
Tárolási hőmérséklet: Környező hőmérséklet
MDL szám: MFCD04116361
CAS szám: 870563-60-3
ADR: 8,III