Szeretne újra bejelentkezni?
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine ≥97%, JRD
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H31875.03 H31875.MD
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine ≥97%, JRD
Formula: C₉H₁₁F₂NO
MW: 187,19
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD09258689
CAS Number: 1017779-32-6
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség