Szeretne újra bejelentkezni?
3,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H26521.MD H26521.03
3,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine ≥97%
Formula: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD06660178
CAS Number: 886502-00-7
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség