Szeretne újra bejelentkezni?
3-(Difluoromethoxy)benzylamine ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H50322.03 H50322.06
3-(Difluoromethoxy)benzylamine ≥98%
Formula: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16
MDL Number: MFCD00236230
CAS Number: 244022-71-7
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség