Szeretne újra bejelentkezni?
2,3-Difluoro-6-methoxybenzylamine ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H26670.03 H26670.MD
2,3-Difluoro-6-methoxybenzylamine ≥97%
Formula: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD04116022
CAS Number: 886501-77-5
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség