Szeretne újra bejelentkezni?
2,3-Difluoro-4-methylbenzylamine ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H26715.03 H26715.06
2,3-Difluoro-4-methylbenzylamine ≥97%
Formula: C₈H₉F₂N
MW: 157,16
Boiling Pt: 42 °C (1 mmHg)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD01631409
CAS Number: 261763-41-1
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség