Szeretne újra bejelentkezni?
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H53364.06 H53364.03
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Formula: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92
Melting Pt: 56…58 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD07784336
CAS Number: 157834-21-4
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség