Szeretne újra bejelentkezni?
2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
B23265.06 B23265.14
2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98%
Formula: C₈H₉ClS
MW: 172,68
Boiling Pt: 245 °C
Density: 1,178
Flash Pt: 104 °C (220 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00013691
CAS Number: 5535-49-9
EINECS: 226-891-8
ADR: 8,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség