Szeretne újra bejelentkezni?
3,6-Dichloro-2-fluorobenzylamine ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H32132.03 H32132.MD
3,6-Dichloro-2-fluorobenzylamine ≥97%
Formula: C₇H₆Cl₂FN
MW: 194,04
Melting Pt: 44…47 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD09025386
CAS Number: 916420-66-1
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség