Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Hexaphenyldilead ≥98%

Gyártó: Alfa Aesar
Veszély

A16637.06 A16637.22 A16637.14
Hexaphenyldilead ≥98%


Formula: C₃₆H₃₀Pb₂
MW: 877,02 g/mol
Melting Pt: 150 °C (boml.)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00014066
CAS Number: 3124-01-4
EINECS: 221-505-4
ADR: 9,III
Order Now

 

RENDELÉS

KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség