Szeretne újra bejelentkezni?
Allyl methyl sulphide ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
B22514.14 B22514.06
Allyl methyl sulphide ≥98%
Formula: C₄H₈S
MW: 88,17
Boiling Pt: 91…93 °C
Density: 0,803
Flash Pt: 18 °C (65 °F)
MDL Number: MFCD00008657
CAS Number: 10152-76-8
EINECS: 233-422-0
ADR: 3,II
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség