Szeretne újra bejelentkezni?
Allyl ethyl sulphide ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
L12847.06 L12847.03
Allyl ethyl sulphide ≥97%
Formula: C₅H₁₀S
MW: 102,19
Boiling Pt: 115…116 °C
Density: 0,868
Flash Pt: 18 °C (64 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00026979
CAS Number: 5296-62-8
EINECS: 000-000-0
ADR: 3,II
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség