Szeretne újra bejelentkezni?
cis-5-Octen-1-ol ≥95% remainder mainly trans-isomer
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
A19454.22 A19454.06 A19454.14
cis-5-Octen-1-ol ≥95% remainder mainly trans-isomer
Formula: C₈H₁₆O
MW: 128,22
Boiling Pt: 95 °C (25 mmHg)
Density: 0,850
Flash Pt: 82 °C (179 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00015569
CAS Number: 64275-73-6
EINECS: 264-764-9
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség