Szeretne újra bejelentkezni?
Barium-2-ethylhexanoate (∼17,5% Ba) in 2-ethylhexanoic acid
Gyártó: Alfa Aesar
44847.14 44847.22 44847.06
Barium-2-ethylhexanoate (∼17,5% Ba) in 2-ethylhexanoic acid
CAS No.: 2457-01-4
Molecular Formula: C16H30BaO4
Formula Weight: 423.76
Physical Form: Viscous liquid
Appearance: Yellow
Formula: C₁₆H₃₀BaO₄
MDL Number: MFCD00058696
CAS Number: 2457-01-4
EINECS: 219-535-8
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség