Szeretne újra bejelentkezni?
Nickel chromite
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
19424.14 19424.22
Nickel chromite
Contains approximately 10% NiCrO₃. Dehydrogenation catalyst
Formula: Cr₂NiO₄
MW: 226,70
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00064806
CAS Number: 12018-18-7
EINECS: 234-636-7
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség