Szeretne újra bejelentkezni?
3-Biphenylboronic acid ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
L17552.03 L17552.06
3-Biphenylboronic acid ≥98%
Formula: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03
Melting Pt: 206…211 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD01318102
CAS Number: 5122-95-2
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség