Szeretne újra bejelentkezni?
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H32782.MD H32782.03
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine ≥97%
Formula: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205,18
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD09025412
CAS Number: 916420-96-7
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség