Szeretne újra bejelentkezni?
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H31653.06 H31653.03
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
Formula: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,16
Melting Pt: 148…152 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD09025372
CAS Number: 916420-53-6
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség