Szeretne újra bejelentkezni?
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine ≥97%, JRD
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H31785.03 H31785.MD
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine ≥97%, JRD
Formula: C₈H₇ClF₃NO
MW: 225,60
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD06212980
CAS Number: 771581-60-3
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség