Szeretne újra bejelentkezni?
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine ≥97%, JRD
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H31546.06 H31546.03
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine ≥97%, JRD
Formula: C₈H₉ClFNO
MW: 189,62
Melting Pt: 55…57 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD09832379
CAS Number: 1017779-65-5
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség