Nyomtat…
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone ≥97%
Gyártó: Thermo Scientific
Figyelem
H27331.14EA 55600 HUF
H27331.14 H27331.06
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone ≥97%
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Kémiai képlet: C₈H₆BrNO₄
Moláris tömeg: 260,05
Olvadáspont: 129…132 °C
Tárolási hőmérséklet: Környező hőmérséklet
MDL szám: MFCD01631134
CAS szám: 70978-54-0