Szeretne újra bejelentkezni?
4-Fluoro-3-(3-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H54940.MD H54940.03
4-Fluoro-3-(3-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Formula: C₁₄H₁₃BFNO₃
MW: 273,07
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD20040273
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség