Szeretne újra bejelentkezni?
5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H53045.MD H53045.03
5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥98%
Formula: C₉H₁₁BFNO₃
MW: 211,00
Melting Pt: 143…147 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD08235102
CAS Number: 874289-46-0
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség