Szeretne újra bejelentkezni?
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H53117.03 H53117.MD
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
Formula: C₉H₁₁BFNO₃
MW: 211,00
Melting Pt: 147…149 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD08436060
CAS Number: 874289-13-1
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség