Szeretne újra bejelentkezni?
2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid ≥96%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H53043.03 H53043.MD
2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid ≥96%
Formula: C₇H₆BClO₄
MW: 200,39
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD06659869
CAS Number: 850568-07-9
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség