Szeretne újra bejelentkezni?
5-Chloro-(2-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H53016.MD
5-Chloro-(2-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Formula: C₉H₁₀BClO₄
MW: 228,44
Melting Pt: 106…108 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD07363744
CAS Number: 871329-55-4
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség