Szeretne újra bejelentkezni?
4-Carboxy-2-nitrophenylboronic acid ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H52757.03 H52757.06
4-Carboxy-2-nitrophenylboronic acid ≥97%
Formula: C₇H₆BNO₆
MW: 210,94
Melting Pt: 265…268 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00448780
CAS Number: 85107-54-6
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség