Szeretne újra bejelentkezni?
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
B22443.06 B22443.03 B22443.14
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid ≥98%
Formula: C₄H₃F₃O₂
MW: 140,06
Melting Pt: 49…51 °C
Flash Pt: 82 °C (180 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00042424
CAS Number: 381-98-6
EINECS: 000-000-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség