Szeretne újra bejelentkezni?
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid ≥98%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO313100010 ACRO313100050
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid ≥98%
Formula: C₄H₃F₃O₂
MW: 140,06
Boiling Pt: 86 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 48…52 °C
Flash Pt: 81 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00042424
CAS Number: 381-98-6
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,II
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Transparent light yellow Chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48°C to 52°C
Titration with TBAH ≥97.5 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség