Szeretne újra bejelentkezni?
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H27529.03 H27529.MD H27529.06
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole ≥97%
Formula: C₇H₆N₄O
MW: 162,16
Melting Pt: ∼ 220 °C (boml.)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD06797247
CAS Number: 96859-34-6
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség