Szeretne újra bejelentkezni?
1,4-Thioxane ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
A18052.14 A18052.06
1,4-Thioxane ≥98%
Formula: C₄H₈OS
MW: 104,17
Boiling Pt: 147…148 °C
Density: 1,114
Flash Pt: 42 °C (107 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00006573
CAS Number: 15980-15-1
EINECS: 240-117-6
ADR: 3,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség