Nyomtat…
Tetrahydropyran-2-methanol ≥94%
Gyártó: Thermo Scientific
Figyelem
L17417.14EA 47400 HUF
L17417.14 L17417.06
Tetrahydropyran-2-methanol ≥94%
Tetrahydropyran-2-methanol
Kémiai képlet: C₆H₁₂O₂
Moláris tömeg: 116,16
Forráspont: 186…189 °C
Olvadáspont: < –70 °C
Sűrűség: 1,027
Lobbanáspont: 93 °C (199 °F)
Tárolási hőmérséklet: Környező hőmérséklet
MDL szám: MFCD00006624
CAS szám: 100-72-1
EINECS-szám: 202-882-4