Szeretne újra bejelentkezni?
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
Gyártó: Molekula
MOLE59160967-1G
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
Formula: C₁₄H₁₂BNO₄S
MDL Number: MFCD02681892
CAS Number: 129271-98-3
EINECS: 000-000-0
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség