Szeretne újra bejelentkezni?
1-(Phenylsulphonyl)-2-indoleboronic acid
Gyártó: Molekula
MOLE30731776-1G
1-(Phenylsulphonyl)-2-indoleboronic acid
Formula: C₁₄H₁₂BNO₄S
MDL Number: MFCD03086094
CAS Number: 342404-46-0
EINECS: 000-000-0
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség