Szeretne újra bejelentkezni?
5-Indoleboronic acid pinacol ester ≥97%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO371780050 ACRO371782500 ACRO371780010
5-Indoleboronic acid pinacol ester ≥97%
Formula: C₁₄H₁₈BNO₂
Melting Pt: 114…116,5 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD03789263
CAS Number: 269410-24-4
EINECS: 000-000-0
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124°C to 128°C
GC ≥97.0 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség