Szeretne újra bejelentkezni?
Tetrathiafulvalene ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
L19229.MD L19229.03
Tetrathiafulvalene ≥97%
Formula: C₆H₄S₄
MW: 204,356 g/mol
Melting Pt: 116…120 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00005492
CAS Number: 31366-25-3
EINECS: 250-593-7
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség