Szeretne újra bejelentkezni?
Tetrathiafulvalene ≥99%
Gyártó: Acros Organics
ACRO179410010 ACRO179412500
Tetrathiafulvalene ≥99%
Formula: C₆H₄S₄
MW: 204,356 g/mol
Melting Pt: 117…120 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00005492
CAS Number: 31366-25-3
EINECS: 250-593-7
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Orange to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117°C to 120°C
GC ≥99.0 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség