Szeretne újra bejelentkezni?
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H52524.MD H52524.03
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Formula: C₉H₁₀BF₃O₃
MW: 233,98
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD07363789
CAS Number: 871329-83-8
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség