Szeretne újra bejelentkezni?
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H52847.03 H52847.MD
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Formula: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95
Melting Pt: 159…162 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD08056362
CAS Number: 871332-97-7
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség